Läs mer
Tenak™ Komfortställ för upprättstående frysar, 50 mm lådhöjd, med lådor
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor (10)
Lådor (12)
Lådor (15)
Lådor (20)
Lådor (24)
Lådor (25)
Lådor (28)
Lådor (30)
Lådor (9)
Array:
3 x 3
3 x 4
3 x 5
4 x 3
5 x 2
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 4
6 x 5
7 x 4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- I komfortstället placeras kryoboxarna i lådor
- Ökar flexibiliteten och minskar arbetsvikten jämfört med ställtyperna
- Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
- Ställen kan användas med alla frysmodeller
- Tillverkad av rostfritt stål
- Inkludera vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 50 mm (låda) |
| Mått (L x B x H) | 424 x 140 x 285 mm |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Håller | Lådor (15) |
| Array | 5 x 3 |
| Material | Rostfritt stål |