Läs mer
Tenak™ Komfortställ för upprättstående frysar, 75 mm lådhöjd
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor (10)
Lådor (12)
Lådor (15)
Lådor (16)
Lådor (20)
Lådor (6)
Lådor (8)
Array:
2 x 3
2 x 4
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- I komfortstället placeras kryoboxarna i lådor
- Ökar flexibiliteten och minskar arbetsvikten jämfört med ställtyperna
- Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
- Ställen kan användas med alla frysmodeller
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 75 mm (låda) |
| Mått (L x B x H) | 562 x 140 x 410 mm |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Håller | Lådor (20) |
| Array | 5 x 4 |
| Material | Rostfritt stål |