Läs mer
Novus Biologicals™ COMMD7 Antibody Blocking Peptide
Produktkod. 18665876 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0,05 mg
Produktkod. 18665876
Brand: Novus Biologicals™ NBP242124PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 149951
Art Human
Koncentration 0.2 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
För användning med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP2-42124. It Usually Blocks The Antibody Activity Completely by Incubating The Peptide with Equal Volume of Antibody for 30 Min (at 37°C.)
Gene Alias C20orf92, chromosome 20 open reading frame 92, COMM domain containing 7, COMM domain-containing protein 7, dJ1085F17.3, FLJ14987, MGC33315
Gensymbol COMMD7
Kvantitet 0,05 mg
Forskningskategori Cancer, Cell Cycle and Replication
Förvaringsbuffert PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin.