Läs mer
Ark Plas Products™ Reducerande raka kopplingar med hullingförsedda kommersiella kvaliteter
Form:
Rak
Portstorlek:
1/4 x 5/32 tum Hulling
1/8 x 1/16 tum. Hulling
1/8 x 3/32 tum. Hulling
3/16 x 1/8 tum Hulling
3/16 x 3/16 tum. Hulling
3/8 x 1/4 tum. Hulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Economic and reliable
- Up to 125psi without clamp
- Contain recycled runner material
- Available in Natural Nylon or Natural Polypropylene
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS Compliant, USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1520, Animal Derivative-free, DEHP-free, BPA-free certified |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 to 6.4 mm |
| Material | Polypropylene |
| Total längd (metrisk) | 39.11 mm |
| För användning med | For flexible tube |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20°C |
| Förpackningsmängd | 25/Pk. |
| Portstorlek | 1/4 x 5/32 tum Hulling |
| Form | Rak |
| Visa mer |