Läs mer
Ark-Plas Products™ Raka kopplingar med hullingar av kommersiell kvalitet
Diameter (metrisk) Inre:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
Total längd (metrisk):
19.55 mm
20 mm
29.84 mm
30.22 mm
49.27 mm
För användning med:
For Masterflex L/S 16 tube
For flexible tube
För Masterflex I/P 26 rör, Masterflex L/S 17, 24
För Masterflex L/S 18, 35, 26 rör
Masterflex L/S 15, 25 Tube
Portstorlek:
1/16 x 1/16 tum. Hulling
1/4 x 1/4 tum. Hulling
1/8 x 1/8 in. Barb
3/16 x 3/16 in. Barb
5/32 x 5/32 in. Barb
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Beslag av kommersiell kvalitet designade som ett billigt alternativ med hög prestanda
- Innehåller återvunnet löparmaterial och naturlig polypropen
- Hullingförsedda raka kopplingar för diverse Masterflex rör eller flexibla rör
- Finns i en rad olika hullingstorlekar, från 1,6 mm till 6,4 mm
- Klarar upp till 125psi tryck utan klämma
- Certifieringar av kommersiell kvalitet:
- RoHS-kompatibel
- USP Klass VI
- FDA 21 CFR 177.1520
- Fri från djurderivat
- DEHP- och BPA-fri certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel, USP Klass VI, FDA 21 CFR 177.1520, Djurderivatfri, DEHP-fri, BPA-fri certifierad |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Material | Polypropen |
| Total längd (metrisk) | 19.55 mm |
| För användning med | För Masterflex L/S 18, 35, 26 rör |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Förpackningsmängd | 25/Pk. |
| Portstorlek | 1/16 x 1/16 tum. Hulling |
| Form | Rak |
| Visa mer |