Läs mer
Ark Plas Products™ Kommersiell kvalitet med hullingslagare
Form:
T-form
Portstorlek:
1/16 x 1/16 x 1/16 tum. Hulling
1/4 x 1/4 x 1/4 tum Hulling
1/8 x 1/8 x 1/8 tum. Hulling
3/16 x 3/16 x 3/16 tum Hulling
3/32 x 3/32 x 3/32 tum Hulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Ekonomisk och pålitlig
- Upp till 125psi utan klämma
- Innehåller återvunnet löparmaterial
- Finns i Natural Nylon eller naturlig polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel, USP Klass VI, FDA 21 CFR 177.1520, Djurderivatfri, DEHP-fri, BPA-fri certifierad |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med | För korrugerat polypropenrör |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Förpackningsmängd | 25/Pk. |
| Portstorlek | 1/16 x 1/16 x 1/16 tum. Hulling |
| Form | T-form |
| Färg | Naturlig |
| Visa mer |