Läs mer
Common Elements Mix 1 Standard: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Beskrivning
Common Elements Mix 1 Standard: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Nickel/Vanadium/Zinc/Manganese |
| CAS | 7440-43-9, 7440-47-3, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-89-6, 7440-02-0 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Cadmium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Nickel/Vanadium/Zinc/Manganese |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL/Manganese 100.1 μg/mL |