Läs mer
Thermo Scientific™ Anslutningstillbehör för temperaturkontroll
Produktkod. 10765689 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
1.8 m Interface Cable
5 ft. Interface Cable
5 m Interface Cable
Communication Extension Board
Programvara
För användning med (utrustning):
RS-232 kommunikationsgränssnitt; Windows-baserad PC
Thermo Scientific™ Återcirkulerande kylare eller bad
Thermo Scientific™ Kylda och uppvärmda badcirkulatorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10765689
Brand: Thermo Scientific™ 1600076
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera effektiviteten hos din temperaturkontrollenhet med Thermo Scientific™ Temperaturkontroll Anslutningar och övervakningstillbehör.
Anslut din Thermo Scientific temperaturkontrolllösning med din applikation.
  • Tillgänglig för temperaturkontrollenheter utrustade med kommunikation
  • Designad för att fungera med din Thermo Scientific recirkulerande kylare eller bad utrustat med kommunikationer
  • Tillgänglig i populära konfigurationer som matchar din ’enhets anslutningar och gränssnitt med din process
  • Undvik gissningsarbetet med att hitta delar som matchar ditt recirkulerande kylaggregat eller badkar
Thermo Scientific ™ NEScom ™ Windows-baserad programvara
  • Ger fjärrkontroll av Thermo Scientific enheter utrustade med ett RS-232 kommunikationsgränssnitt
  • Välj övre och nedre temperaturlarmgränser och övervaka systemstatus med ett larm
  • Registrera dina resultat på en graf som användaren kan välja
  • Välj –bland –lättanvända produktikoner
  • Skapa grafer och diagram
  • Konfigurera enkelt rampningsfunktioner över tid
  • Visa popup-larmfönster som visar feltillståndet
  • Visa en virtuell kontrollskärm
  • Endast PC-kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kommunikationer Ethernet/LAN
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Återcirkulerande kylare eller bad
Typ Communication Extension Board