Läs mer
Thermo Scientific™ Anslutningstillbehör för temperaturkontroll
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
1,8 m gränssnittskabel
5 fot Gränssnittskabel
5 m gränssnittskabel
Kommunikationsförlängningskort
Programvara
För användning med (utrustning):
RS-232 kommunikationsgränssnitt; Windows-baserad PC
Thermo Scientific™ Återcirkulerande kylare eller bad
Thermo Scientific™ Kylda och uppvärmda badcirkulatorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Maximera effektiviteten hos din temperaturkontrollenhet med Thermo Scientific™ Temperaturkontroll Anslutningar och övervakningstillbehör.
Anslut din Thermo Scientific temperaturkontrolllösning med din applikation.
- Tillgänglig för temperaturkontrollenheter utrustade med kommunikation
- Designad för att fungera med din Thermo Scientific recirkulerande kylare eller bad utrustat med kommunikationer
- Tillgänglig i populära konfigurationer som matchar din ’enhets anslutningar och gränssnitt med din process
- Undvik gissningsarbetet med att hitta delar som matchar ditt recirkulerande kylaggregat eller badkar
- Ger fjärrkontroll av Thermo Scientific enheter utrustade med ett RS-232 kommunikationsgränssnitt
- Välj övre och nedre temperaturlarmgränser och övervaka systemstatus med ett larm
- Registrera dina resultat på en graf som användaren kan välja
- Välj –bland –lättanvända produktikoner
- Skapa grafer och diagram
- Konfigurera enkelt rampningsfunktioner över tid
- Visa popup-larmfönster som visar feltillståndet
- Visa en virtuell kontrollskärm
- Endast PC-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Kommunikationer | USB |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Kylda och uppvärmda badcirkulatorer |
| Typ | 1,8 m gränssnittskabel |