Läs mer
Thermo Scientific™ Anslutningstillbehör för temperaturkontroll
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
1,8 m gränssnittskabel
5 fot Gränssnittskabel
5 m gränssnittskabel
Kommunikationsförlängningskort
Programvara
För användning med (utrustning):
RS-232 kommunikationsgränssnitt; Windows-baserad PC
Thermo Scientific™ Återcirkulerande kylare eller bad
Thermo Scientific™ Kylda och uppvärmda badcirkulatorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Maximera effektiviteten hos din temperaturkontrollenhet med Thermo Scientific™ Temperaturkontroll Anslutningar och övervakningstillbehör.
- Välj övre och nedre temperaturlarmgränser och övervaka systemstatus med ett larm
- Registrera dina resultat på en graf som användaren kan välja
- Välj –bland –lättanvända produktikoner
- Skapa grafer och diagram
- Konfigurera enkelt rampningsfunktioner över tid
- Visa popup-larmfönster som visar feltillståndet
- Visa en virtuell kontrollskärm
- Endast PC-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Kommunikationer | RS232 |
| För användning med (utrustning) | RS-232 kommunikationsgränssnitt; Windows-baserad PC |
| Typ | Programvara |