Läs mer
Digi-Sense Type-T Comp 90 Angle Surf Probe, Mini-Connector, Exposed, 5 ft. Spole
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- Dessa sonder är utformade för att mäta yttemperaturen utan att penetrera ytan.
- Idealisk för övervakning av plana ytor som värmeplattor, ugnar eller formar.
- Varje sond kommer med en lägre profilspets än andra ytsonder för svåråtkomliga områden.
- Svarstid: 1,25 sekunder eller mer.
- Varje sond kommer med en färgkodad ANSI lindad kabel: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
- Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
- Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
- Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
- ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
- PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
- Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
- Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Specifikationer
| Analystid | ≥1,25 sek. |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C till +260 °C |
| Typ | Termoelementsond |
| För användning med (applikation) | Övervakning av plana ytor som värmeplattor, ugnar eller formar |
| Temperatur (engelska) | -328 °F till +500 °F |
| Längd (engelska) | 8,5 tum |
| Längd (metrisk) | 21.6 cm |