Läs mer
Modell 2511-serien aspirations-/trycköverföringsstation
Produktkod. 11746099 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Flödeshastighet:
9,2 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11746099 9,2 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 11746099
Beräknad leverans: 11-12-2026
Använd dessa vakuumstationer för en mängd olika aspirations- och filtreringsapplikationer. Fisherbrand™ Modell 2511-seriens aspirations-/trycköverföringsstationer har blekmedelsresistent konstruktion för att förlänga livslängden och kontinuerlig övervakning av vakuumnivån. Systemet förhindrar intag av vätskor som leder till att vakuumpumpen misslyckas.
  • 15 mL/s aspirationshastighet av vätska
  • 1,8m vakuumslang ingår
  • 1,2L PP autoklaverbar mottagarburk med automatiskt flödesstopp
  • 2 in-line hydrofoba filter
  • Vakuumregulator
  • Vrid på vakuummätare
  • Lätt, kompakt, bärbar, standarddrift
  • Rekommenderas inte för organiska, basiska och sura ångor
Användningsområden: Aspiration och vakuumfiltrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 292 mbar
Hästkraft 0.033 hp
Fraktvikt (engelska) 11 lb.
Fraktvikt (metrisk) 5 kg
Inkluderar 1,2L autoklaverbar uppsamlingsmottagare, ett hydrofobt inlinefilter, en automatisk avstängning, vakuumregulator
Certifikat och efterlevnad CE
Elektriska krav 230 V 50 Hz motor med Schuko och UK strömkablar
Mått (L x B x H) 20,5 x 28,5 x 25 cm (8 x 11,2 x 9,8 tum)
Modell 2511C-75
Vikt (engelska) 5.7 lb.
Vikt (metrisk) 2.5 kg
Flödeshastighet 9,2 l/min.
Frekvens 50 Hz
Total höjd (engelska) 10 tum
Total höjd (metrisk) 25.4 cm
Total längd (engelska) 11 tum
Total längd (metrisk) 28 cm
Total bredd (engelska) 8,3 tum
Pumptyp Aspirations-/trycköverföringsstation
Luftförskjutning 9,2 l/min.
Maximalt tryck 2,3 bar
Spänning 230 V