Läs mer
Gilac™ Kompakt brödbehållare
Produktkod. 17968671
Change view
Färg:
Beige
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17968671 Vitt
17908431 Beige
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17968671 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G180621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1587.92 SEK
    1048.04 SEK / Paket med 1
    Save 539.88 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kompakt brödbehållare är lämplig för den nya baguettestorleken. Perforerad för att hålla produkterna fräscha.
  • Kompakt brödbehållare, lämplig för den nya baguettestorleken.
  • Perforerad för att hålla produkterna fräscha.
  • Höjd på två 120 L kapslade brödbehållare: 73,5 cm/Stalade: 109,5 cm
Specifikationer
Produkttyp Brödbehållare
Material Polyeten
Färg Vitt
Volym (engelska) 31,7 gal.
Volym (metrisk) 120 L