Läs mer
Contec™ Hands-Free Mopphuvudsmättnadssystem
Produktkod. 17629845 Handla allt Contec Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L och 6 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17629845 -
17619845 10 L och 6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17629845 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer 2941U2D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21490.00 SEK
    18994.49 SEK / Paket med 1
    Save 2495.51 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Handsfree moppmättnadssystem som gör att mopphuvudena kan förmättas före användning.
Designad för att förenkla moppningsprocessen i renrum, Contecs Hands Free Mop Head Saturation System tillåter mopphuvuden att förmättas innan de förs in i den kontrollerade miljön. Systemet tillåter att mopphuvuden installeras och tas bort ''handsfree'', vilket minskar risken för korskontaminering och påskyndar rengörings- och desinfektionsprocessen.
Du kan välja mellan ett system, med antingen två 15 L polypropenhinkar eller två 10 L skopor i rostfritt stål. En vagn i rostfritt stål rymmer hinkarna, 2 lättmonterade moppapplikatorramar, en diffusorbricka och det handsfree-systemet för borttagning av mopphuvud. Handtaget gör att två små hinkar (6 L) kan placeras på handtaget och ger extra förvaring för extra tillbehör som rena mopphuvuden, sprayflaskor, våtservetter och andra föremål efter behov.
Eftersom vagnen är lätt och manövrerbar är den mycket lätt att använda. Vagnen är utrustad med fyra autoklaverbara hjul, vilket innebär att hela vagnen kan autoklaveras före användning.
Varje hink är designad för att tillåta 10 platta mopphuvuden att förmättas innan de tas in i renrummet. Den andra hinken kan användas för utspädning av ett koncentrat och för att förvara diffusorbrickan när den inte används.
Mopphuvudena är placerade på den lättanpassade moppapplikatorramen, vilket tillsammans med mopphuvudets design gör att mopphuvudena kan monteras på moppramen handsfree. En spridarbricka för desinfektionsmedel i rostfritt stål hjälper till att jämnt mätta varje mopphuvud. När de väl har använts kan mopphuvudena också tas bort handsfree med det unika moppborttagningssystemet, direkt i en avfallspåse om det behövs.
Drag& Fördelar
  • Handsfree applicering och borttagning av mopphuvud minskar risken för korskontaminering
  • Diffusor i rostfritt stål och 'A'-ram gör att mopparna kan förmättas innan de förs in i ett renrum
  • 100 % 2-lagers polyesterklädda mopphuvuden är mycket sorberande med låga nivåer av partiklar och fibrer
  • Rostfritt stål med polypropenhjul gör den lämplig för autoklavering och kompatibel med ett brett utbud av desinfektionsmedel och rengöringsmedel
  • Kompakt system kräver liten lagringsyta
  • Moppram och handtagsklämma gör det lättare att flytta från plats till plats
  • Verktygshandtaget ger extra förvaring för rena mopphuvuden, lösningsflaskor och andra rengöringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Moppningssystem
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar