Läs mer
Contec™ Kompakt hinksystem
Handla allt Contec Produkter
Material:
Polypropen
Polypropylene
Stainless Steel
Produkttyp:
Standard Handle
Verktygshandtag
Inkluderar:
No Debris Screens
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad för användning med Contec moppar som t.ex VertiKlean™ MAX™ , VertiKlean™ MAX™ Förseglad kant, EasyCurve™ och QuickTask™ Moppningssystem
- Rostfritt stålvagn finns i flera konfigurationer för att möta miljöns unika behov
- Finns med antingen två eller tre, autoklaverbara polypropenhinkar, eller med tre skopor av rostfritt stål, och ett val av ett standardhandtag eller ett handtag för vagn
- Handtaget gör att två små hinkar (6 L) eller en stor hink (15 L) kan placeras på handtaget, vilket ger extra förvaring för extra tillbehör som rena mopphuvuden, sprayflaskor, våtservetter och andra föremål efter behov
- Vagnsram har valfritt verktyg för borttagning av mopphuvud (modellnr 2639) på framsidan för enkel, handsfree borttagning av ett mopphuvud
- Två mopphållare med handtagsspännen på vardera sidan av vagnen möjliggör bekväm moppförvaring under transport och förvaring
- Polypropenhinkar levereras med en skräpskärm av rostfritt stål placerad i basen av rengörings- och sköljhinkarna med ett system med tre hinkar och i den rena hinken för ett system med två hinkar, vilket förhindrar att moppen vidrör botten av hinken där oönskade föroreningar lägger sig.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Verktygshandtag |
| Kapacitet (metrisk) | 2 x 6 L and 3 x 15 L |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Röd, svart och blå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Rengöring och desinficering |
| För användning med (utrustning) | Contec moppar som t.ex VertiKlean™ MAX™ , VertiKlean™ MAX™ Förseglad kant, EasyCurve™ och QuickTask™ Moppningssystem |
| Kvantitet | 1 st |