Beskrivning
- Contecs autoklaverbara Compact Bucket System är en allt-i-ett-lösning för att göra rengöring och desinficering enklare och effektivare. Vagnen är designad för användning med Contec™ moppar som t.ex VertiKlean™ MAX™ , VertiKlean™ MAX™ Förseglad kant, EasyCurve™ och QuickTask™ Moppningssystem.
- Den rostfria vagnen finns i flera konfigurationer för att möta de unika behoven i din miljö. Den finns med antingen två eller tre autoklaverbara skopor och ett handtag för en vagn. Varje vagn är försedd med tysta, lätta att flytta hjul som låser på plats vid behov. Handtaget gör att två små hinkar (1,6 gallon) eller en stor hink (3,9 gallon) kan placeras på handtaget och ger extra förvaring för extra tillbehör som rena mopphuvuden, sprayflaskor med lösning, våtservetter och andra föremål efter behov.
- Vagnens ram har ett integrerat verktyg för borttagning av mopphuvud på framsidan för enkel, handsfree borttagning av en VertiKlean MAX eller VertiKlean MAX Sealed Edge mopphuvud. Ett valfritt handsfree-borttagningsverktyg är också tillgängligt för båda VertiKlean MAX mopphuvuden och QuickTask mopp huvuden. Två mopphållare med moppstag och handtagsspännen på vardera sidan av vagnen håller moppen på plats och möjliggör bekväm moppförvaring under transport och förvaring.
- Systemen är försedda med skräpskärmar i rostfritt stål. Skärmen är placerad i botten av de rengör- och sköljhinkarna och förhindrar att moppen vidrör botten av hinken där oönskade föroreningar lägger sig.
- Funktioner och fördelar:
- På vagnen förvaring för två mopphandtag och ramar möjliggör bekväm förvaring av två mopphandtag och ramar som håller mopparna ur vägen. Mopphållare håller mopparna säkert på plats när du byter plats.
- Förbättrade hjul och anslutningar minskar bullret avsevärt under användning. Tåligare tillbehör med mindre skrammel
- Kompakta polypropenhinkar med inbyggt dropplock håller hinkar på plats under användning och förhindrar dropp mellan hinkarna och golvet. Skopor kan hålla en böjd eller platt vridare för böjda eller platta moppar.
- Inbyggt verktyg för borttagning av mopphuvud eller valfritt handsfree-verktyg för borttagning av mopphuvud gör det enkelt att ta bort VertiKlean MAX och QuickTask mopp huvuden. Använda mopphuvuden kan lätt kasseras.
- 100 % autoklaverbar, elektropolerad vagn i rostfritt stål Säker för autoklavering vid 121° C i 30 minuter så att den kan användas i de mest kritiska miljöerna. Kompatibel med de flesta renrumsdesinfektionsmedel och rengöringsmedel.
- Handtagskorg rymmer 2 x 6 L hinkar som ger extra förvaring för rena mopphuvuden, lösningsflaskor, våtservetter och andra rengöringsmaterial om det behövs.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mopphållare |
| Material | Rostfritt stål (304) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |