Läs mer
BRAND™ Kompakt byrett, BLAUBRAND™ , Klass AS , DE-M, med kran
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Beskrivning
- Med avtagbar PTFE-avstängningskran, snabb att demontera och lätt att rengöra
- Enkel reparation - alla enskilda komponenter utbytbara
- Till DIN EN ISO 385
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
Alla BLAUBRAND™ byretter levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren. På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Examen | 0.05 mL |
| Inkluderar | Byrettrör, kran med precisionsspets, ett satscertifikat |
| Kranmaterial | PTFE |
| Typ | Kompakt Buret |
| Klass | Klass AS |