Läs mer
BRAND™ Kompakt byrett, BLAUBRAND™ , Klass AS , DE-M, med kran
Produktkod. 16475979 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16475979 50 ml
16455979 10 ml
16465979 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16475979 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 13968
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 SEK
    1041.86 SEK / Paket med 1
    Save 198.14 SEK
    15% Av
I lager
Den nya generationen byretter från BRAND . Med PTFE-avstängningskran, snabb att demontera och lätt att rengöra. Enkel reparation - alla enskilda komponenter utbytbara. Boro 3.3, avtagbar PTFE-avstängningskran. Till DIN EN ISO 385. Kalibrerad för att leverera (TD, Ex).
  • Med avtagbar PTFE-avstängningskran, snabb att demontera och lätt att rengöra
  • Enkel reparation - alla enskilda komponenter utbytbara
  • Till DIN EN ISO 385
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
Alla BLAUBRAND™ byretter levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren. På begäran även tillgänglig med individuellt certifikat, USP Individuellt intyg eller DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Examen 0.1 mL
Inkluderar Byrettrör, kran med precisionsspets, ett satscertifikat
Kranmaterial PTFE
Typ Kompakt Buret
Klass Klass AS