Läs mer
Corning™ lSE™ Kompakta centrifuger
Produktkod. 11327691 Handla allt Corning Produkter
Change view
Produkttyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11327691 UK-kontakt Varje
11347691 EU-kontakt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327691 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25375.00 SEK
    23713.06 SEK / Paket med 1
    Save 1661.94 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-04-2027
Corning™ lSE™ Compact centrifugerer är utrymmesbesparande lösningar idealiska för användning i biovetenskap och industriella forskningslaboratorieoratorier.
  • Större mångsidighet med fyra tillgängliga vinkelrotorer, inklusive en innovativ kombinationsrotor
  • Kan rymma olika rörstorlekar inklusive ett 5 ml centrifugrör samt runda och koniska botten 15 ml och 50 ml centrifugrör
  • Rör införda i en ökad fast vinkel för att möjliggöra förbättrad effektivitet av cellulär pelletering
  • En lika stor g-kraft appliceras på proverna när man snurrar 15 ml och 50 ml rör samtidigt
  • Kan rymma en utsvängbar rotor för 6 x 5ml
  • Kontrollpanelen har en stor digital display och en bekväm vridknapp för att ställa in parametervärden
  • Intern mikroprocessor upprätthåller exakt kontroll över driften med tio nivåer av acceleration och retardation och ett hastighetsområde från 200 till 6 000 rpm
  • Utrustad med ett elektroniskt locklåssystem, överhastighetsskydd och ett automatiskt avstängningssystem för ovågdetektering av säkerhetsskäl
  • Kapacitet på 12 x 15 ml eller 6 x 50 ml rotor
  • Utrymmesbesparande fotavtryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 12 x 15 mL, 6 x 50 mL
Max. Hastighet 6,000 rpm
Max. RCF 4,185 x g
Säkerhetsfunktioner Elektroniskt locklåssystem, överhastighetsskydd, automatisk avstängning av ovågsystem
Mått (L x B x H) Exteriör 28 x 37 x 26 cm
Controllertyp Intern mikroprocessor
Nettovikt 15 kg
Spänning 230 V
Visningstyp Digital
Produkttyp UK-kontakt