Läs mer
Thermo Scientific™ Compact Digital Microplate Shaker
Produktkod. p-6091911 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Pluggtyp:
Sladdset med olika pluggar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15258844
Brand: Thermo Scientific™ 88880024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Harness the efficiency of our microplate shaker, which is capable of shaking up to four microplates in one run.
Harness the efficiency of our Thermo Scientific™ Compact Digital Microplate Shaker, capable of shaking up to four microplates in one run.
  • Digital display for easy viewing
  • Compact design is ideal for placing in incubators (non-CO2), chambers, and refrigerators (up to 60°C)
  • Timer Range: Continuous or 1min to 99hrs 59min
  • Automatic Overload Shutdown: 4.4kg / 9.7lbs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 4 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±15 rpm at 500 rpm
Hastighetsintervall 150 to 1200 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spänning 100/240 V
Temperaturområde (metriskt) 4°C to 60°C
Produkttyp Shaker
Bärande kapacitet (engelska) 8.8 lb.
Pluggtyp Sladdset med olika pluggar
Frekvens 50/60 Hz
Djup (engelska) 13 in.
Djup (engelska) fack 7.3 in.
Djup (metriskt) 329 mm
Djup (metrisk) fack 185 mm
Mått (L x B x H) 5 in., 127 mm
Höjd (engelska) 5 in.
Höjd (metrisk) 127 mm
Bredd (engelska) 9.8 in.
Bredd (metrisk) 249 mm
Fraktvikt (engelska) 17 lb.
Fraktvikt (metrisk) 7.7 kg
Visa Digital
Timerintervall 1 min. to 99 hr. 59 min./continuous
Garanti och serviceerbjudande 2 Years
Visa mer Visa mindre
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.