Läs mer
Digi-Sense™ Kompakta digitala multimetrar
Stil:
Auto Ranging
Manuell intervall
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Battery
- CAT III 600 V
- Finns i versioner med automatisk och manuell avståndsmätare
- Skärmen med stark bakgrundsbelysning har 1,1 tum höga siffror
- Inbyggd beröringsfri spänningsdetektor
- Huset är tillverkat av dubbelgjuten plast
- Håll ned knappen för sondering utan att kontinuerligt titta på displayen
Service
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital multimeter |
| För användning med (utrustning) | Elektrisk utrustning |
| Längd (engelska) | 5,875 tum. |
| Längd (metrisk) | 15 cm |
| Spänning | 600 V |
| Amperage | 0 till 10 A (endast DC) |
| Certifikat och efterlevnad | CAT II 2 000 V, Föroreningsgrad 2, CAT III 600 V |
| Färg | Blå/grå |
| För användning med (applikation) | El, industri, laboratorier, HVAC, forskning och utveckling |
| Höjd (engelska) | 1,875 tum. |
| Visa mer |