Läs mer
Socorex™ Kompakt dispenser 501 modell
Produktkod. 10004590
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2 ml
0,4 till 5 ml
1 till 10 ml
1 till 30 ml
Ökar:
0,1 ml
0,2 ml
1,0 ml
Volym (metrisk) reservoar:
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Ökar Volym (metrisk) reservoar unitSize
10004590 0,4 till 5 ml 0,2 ml 1000 ml Varje
10024600 1 till 10 ml 0,2 ml 2000 ml Varje
10596712 0,2 till 2 ml 0,1 ml 250 ml Varje
10516912 0,4 till 5 ml 0,2 ml 500 ml Varje
10517102 1 till 10 ml 0,2 ml 1000 ml Varje
10339840 1 till 30 ml 1,0 ml 2000 ml Varje
6 options
Produktkod. 10004590
Brand: Socorex™ 501.051
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Kompakt dispenser
Volym (metrisk) 0,4 till 5 ml
Ökar 0,2 ml
Modell 501
Volym (metrisk) reservoar 1000 ml
Garanti 2 år