Läs mer
Socorex™ Kompakt dispenser 501 modell
Produktkod. 10596712
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2 ml
0,4 till 5 ml
1 till 10 ml
1 till 30 ml
Ökar:
0,1 ml
0,2 ml
1,0 ml
Volym (metrisk) reservoar:
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Ökar Volym (metrisk) reservoar Förpackningsstorlek
10596712 0,2 till 2 ml 0,1 ml 250 ml Varje
10004590 0,4 till 5 ml 0,2 ml 1000 ml Varje
10024600 1 till 10 ml 0,2 ml 2000 ml Varje
10516912 0,4 till 5 ml 0,2 ml 500 ml Varje
10517102 1 till 10 ml 0,2 ml 1000 ml Varje
10339840 1 till 30 ml 1,0 ml 2000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10596712 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 501.02025
Beräknad leverans: 13-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Kompakt dispenser
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Volym (metrisk) 0,2 till 2 ml
Ökar 0,1 ml
Modell 501
Volym (metrisk) reservoar 250 ml
Garanti 2 år