Läs mer
Thermo Scientific™ Kompakt digital torrbadkar/blockvärmare
Produktkod. 15302225 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Kompakt torrbad D
Kompakt torrbad S
Pluggtyp:
CN, EU, Storbritannien
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Pluggtyp Förpackningsstorlek
15302225 Kompakt torrbad S CN, EU, Storbritannien Varje
15312225 Kompakt torrbad D CN, EU, Storbritannien Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15302225 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88871003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4545.00 SEK
    4403.24 SEK / Paket med 1
    Save 141.76 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Maximera bänkutrymmet med vårt kompakta, lätta torrbadkar med flera kombinationer av blockstorlekar för mångsidighet.
Maximera värdefullt bänkutrymme med Thermo Scientific™ Kompakt digital torrbad/blockvärmare tillgänglig —med flera kombinationer av blockstorlekar för mångsidighet i rörstorlek.
  • Inbyggd temperaturavkännande sond hjälper till med enastående temperaturnoggrannhet och kontroll
  • Designad för exakt temperaturkontroll
  • Snabb uppvärmningshastighet
  • Flera kombinationer av olika storlekar av block möjliggör maximal rörstorleksmångsidighet under experimentell procedur
  • 12V lågspänningsmatning
  • Två storlekar för att möta dina applikationsvolymkrav
  • Bekväm och lättläst digital display
  • Litet utrymme
  • Lättviktsdesign
  • Enkel (S) modell kan hålla ett helt block, 2 halva block, 4 quarter block eller 1 halva och 2 quarter block
  • Dubbel (D) modell kan rymma 2 hela block, 4 halva block, 8 quarter block eller en kombination av hela/halva och kvarts block.
Användningsområden:
  • Provberedning
  • Enzymkonservering
  • Enzym-substratreaktioner
  • DNA-amplifiering
Nödvändigt tillbehör:
  • Enheten måste beställas med block(er)
Garanti
1 år, byte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cTUVus, RoHS
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Belysning LED
Pluggtyp CN, EU, Storbritannien
Temperaturområde (metriskt) Ambient +2° till 100 °C
Typ Torrblockvärmare
Uppvärmningshastighet 20 min. genomsnittlig uppvärmningshastighet (30° till 100 °C, omgivningstemperatur vid 25 °C)
Inkluderar Torrbad, pluggar i CN-, EU- och UK-stil, blocklyftare, plastlock
Modell Kompakt torrbad S
Antal block Helt block, 2 halva block, 4 quarter block eller 1 halva och 2 quarter block
Temperaturnoggrannhet ≤±0,5 °C
Temperaturenhetlighet ≤±0,5 °C
Garanti 1 år, byte
Mått (L x B x H) 185 x 185 x 25 mm (7,3 x 7,3 x 1 tum)
Längd (engelska) 7,3 tum
Längd (metrisk) 185 mm
Bredd (engelska) 7,3 tum
Bredd (metrisk) 185 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25 mm
Vikt (engelska) 2.2 lb.
Vikt (metrisk) <1 kg
Elektriska krav 12 V, DC, 5 A
Spänning 100 till 240 V
Visa mer Visa mindre
Garanti: 1 års Thermo Fisher Scientific standard, begränsad garanti. Kontakta din säljare för mer information. Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.