Beskrivning
Öka dina applikationsmöjligheter med en mängd olika tillbehör för Thermo Scientific™ Kompakta torra bad/blockvärmare.
Garanti : 2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 3 x 50 ml block |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Kompakt torrbadkar/blockvärmare |
| Belysning | LED |
| Antal platser | 3 |
| Typ | Torrblock |
| Mått (L x B x H) | 36 x 108 x 72 mm (1,4 x 4,3 x 2,8 tum) |