Läs mer
Thermo Scientific™ 96-brunnar/Plat Bottom Block
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal platser:
96
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Öka dina applikationsmöjligheter med en mängd olika tillbehör för Thermo Scientific™ Kompakta torra bad/blockvärmare.
Garanti: 2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Plattblock med 96 brunnar/platta botten |
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 mL |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Kompakt torrbadkar/blockvärmare |
| Belysning | LED |
| Antal platser | 96 |
| Typ | Block |
| Mått (L x B x H) | 108 x 72 x 18 mm (4,3 x 2,8 x 0,7 tum) |
| Djup (metriskt) | 13 mm |