Läs mer
Hellma Kompakt Flow-kyvett
Produktkod. 12769616
Change view
Kapacitet (metrisk):
390μ L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
12769616 390μ L
1 options
Produktkod. 12769616 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 176700851040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6025.00 SEK
    5608.48 SEK / Paket med 1
    Save 416.52 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt, högpresterande kvartskyvett för flödesmätningar.
  • Kompakt
  • Inkluderar 2 skruvförband M 6 x 1
  • Inkluderar FEP-slang (OD: 1,9 mm, ID: 1,1 mm, längd: 500 mm)
  • För absorptionsmätningar
  • Fönstermaterial: högpresterande kvartsglas (200 nm till 2500 nm)
Specifikationer
Beskrivning Yttre mått: 35 x 12,5 x 12,5 mm, Bländare: 11 x 3,5 mm
Kapacitet (metrisk) 390μ L
Tjocklek (metrisk) Skikttjocklek: 10 mm
Inkluderar 2 skruvförband M 6 x 1, FEP-slang (OD: 1,9 mm, ID: 1,1 mm, Längd: 500 mm
Höjd (metrisk) 8.5 mm