Läs mer
Syngene InGenius 5 Kompakt Gelavbildningssystem för DNA/RNA
Produktkod. 30306009 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Filterområde:
20 x 24 cm
Produktkod. Filterområde
30306009 20 x 24 cm
1 options
Produktkod. 30306009 Leverantör Syngene Leverantörsnummer IG5
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
En 5M-pixelkamera ger utsökt pixelupplösning och oöverträffad känslighet. InGenius 5 använder ett manuellt f1.4-objektiv för perfekt gelbildtagning. Interna belysningsalternativ inkluderar en UV-transilluminator (ej medföljd) och vitt ljus ovanifrån för enkel provpositionering och fokusering.
  • Kompakt gelavbildningssystem för avbildning av DNA/RNA, färgfria, synliga proteingeler och autorader.
  • InGenius 5-systemet är ett kraftfullt system med en banbrytande 5M-pixelkamera som ger utsökt pixelupplösning och oöverträffad känslighet i sin klass.
  • Systemet använder en manuell F1.4-lins för att möjliggöra perfekt gelavbildning.
  • Den maximala synytan är 20 x 24 cm, vilket är mycket stort för en så liten, kompakt enhet.
  • Ett flexibelt system med interna belysningsalternativ, inklusive en UV-transilluminator (köpt separat) för arbete med DNA-geler, fläckfria och autorads.
  • LED-belysningen ovanför ingår som standard för enkel provplacering och fokusering.
  • InGenius 5 är ett mångsidigt system som har designats för fläckfria applikationer. Dess kamera möjliggör exponering av provet under längre perioder.
  • Ta säkert bort dina DNA-band från agarosgel med mörkrumsdörren öppen med hjälp av den valfria säkerhetsskölden som skyddar användaren vid UV-utstrålning.
  • Ett intuitivt system som tillåter att bilder sparas direkt till eller nätverk USB för enkel överföring.
  • Generera snabbt kvantitativa data med GeneTools analysprogramvara.
  • InGenius 5 levereras med obegränsade kopior av GeneTools.
Specifikationer
Filterområde 20 x 24 cm
För användning med (applikation) Gelavbildning
Produkttyp Gelavbildningdsystem
Visningstyp Hold (Håll)