Läs mer
Plas Labs™ Kompakt handskfack
Produktkod. 15164352
Produktkod. 15164352 Leverantör Plas Labs™ Leverantörsnummer 830CP31/EXP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143180.73 SEK
    119624.56 SEK / Paket med 1
    Save 23556.17 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
storlek C, ID 1220 mm x 740 mm x 810 mm, inkluderar 1 extra par 800-GH-handskar och två ersättningsfilter, utrustade med Schuko-plugg CEE 7/7