Läs mer
Brannan Kompakt infraröd industritermometer
Beskrivning
- Kompakt infraröd termometer med inbyggd laserpekare för snabb och exakt mätning
- Temperaturområde -50 till +500 °C
- Över-räckvidds-indikation
- Stor bakgrundsbelyst LCD
- Datahållning och avstängningsfunktion
- Levereras med 3-punkts kalibreringscertifikat
- Levereras med skyddspåse
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Infraröd termometer |
| Max. Temperatur (engelska) | 932 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 500°c |
| Min. Temperatur (engelska) | -58 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -50 °C |
| Kalibrerad | Fabrikskalibrerad |
| Visa | Digital LCD |
| IP-betyg | Hold (Håll) |