Läs mer
Buerkle™ Kompakt Jerrican
Produktkod. 15880302 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Mått (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) unitSize
15880302 10 L 335 x 125 x 335 mm Varje
10464661 5 L 335 x 65 x 335 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15880302 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 04351100
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning med livsmedel, Stängningsmaterial: Polypropen
  • Idealisk som en platsbesparande behållare med sin bredd på 125 mm.
  • Olika vätskor kan förvaras och dekanteras på ett litet utrymme.
  • Den kompakta jerrycanen kan även förvaras liggande på sidan t.ex. i kylskåp. Den är mycket stabil på grund av räfflad struktur och tjocka sidor.
  • Den kompakta jerrycanen kan även användas som sedimenteringsbehållare.
Jerry can, kompakt, platsbesparande, polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Säkert mot manipulation
Djup (metriskt) 335 mm
Beskrivning Utrymmesbesparande jerryburk
Mått (L x B x H) 335 x 125 x 335 mm
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Examen Gjuten liter
Höjd (metrisk) med stängning 335 mm
Inkluderar Utan gängad kontakt 3/4 tum.
Längd (metrisk) 335 mm
Material Polypropen
Produkttyp Jerry Can
Form Rektangulär
Bredd (metrisk) 125 mm