Läs mer
Buerkle™ Kompakt Jerrican
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Mått (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk som en platsbesparande behållare med sin bredd på 125 mm.
- Olika vätskor kan förvaras och dekanteras på ett litet utrymme.
- Den kompakta jerrycanen kan även förvaras liggande på sidan t.ex. i kylskåp. Den är mycket stabil på grund av räfflad struktur och tjocka sidor.
- Den kompakta jerrycanen kan även användas som sedimenteringsbehållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Förslutningstyp | Säkert mot manipulation |
| Djup (metriskt) | 335 mm |
| Mått (L x B x H) | 335 x 65 x 335 mm |
| Examen | Ja |
| Höjd (metrisk) med stängning | 335 mm |
| Inkluderar | Åtgärdssäker mössa |
| Längd (metrisk) | 335 mm |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |