Läs mer
Buerkle™ Kompakt Jerry Can och Compact Stopcock Set
Produktkod. 15833954 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Mått (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15833954 10 L 335 x 125 x 335 mm Varje
11971451 5 L 335 x 65 x 335 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15833954 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 04353010
I lager
Add to basket
Add to basket
Stängningsmaterial: polypropen
  • PP, transparent
  • Förseglingssäker stängning
  • Autoklaverbar kapsel (utan ventil)
  • Gjuten liter gradering
  • Aluminiumburkstöd tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Säkert mot manipulation
Färg Genomskinlig
Djup (metriskt) 335 mm
Beskrivning Platssparande jerryburk med tapp
Mått (L x B x H) 335 x 125 x 335 mm
Examen Gjuten liter
Höjd (metrisk) med stängning 335 mm
Inkluderar Spigot Compact
Längd (metrisk) 335 mm
Material Polypropen
Mun stil S50 tråd
Produkttyp Jerry Can och Spigot Set
Form Rektangulär
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 125 mm