Läs mer
Buerkle™ Kompakt Jerry Can och Compact Stopcock Set
Produktkod. p-7230561 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Mått (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11971451
Brand: Buerkle™ 04353000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stängningsmaterial: polypropen
  • PP, transparent
  • Förseglingssäker stängning
  • Autoklaverbar kapsel (utan ventil)
  • Gjuten liter gradering
  • Aluminiumburkstöd tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Säkert mot manipulation
Färg Genomskinlig
Beskrivning Platssparande jerryburk med tapp
Mått (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Examen Gjuten liter
Höjd (metrisk) med stängning 335 mm
Inkluderar Spigot Compact
Längd (metrisk) 335 mm
Material Polypropen
Mun stil S50 tråd
Produkttyp Kompakt Jerry Can och stoppkran set
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 65 mm