Läs mer
Buerkle™ Kompakt Jerry Can och stoppkran set
Produktkod. 10058241 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Mått (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) unitSize
10058241 5 L 335 x 65 x 335 mm Varje
15813954 10 L 335 x 125 x 335 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10058241 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 04350001
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den kompakta jerrycanen& StopCock-setet består av den kompakta jerrycan med glands 5l eller 10 l och tappen StopCock.
Kompakt jerrycan& StopCock set
  • PP, transparent
  • Förseglingssäker stängning
  • Autoklaverbar kapsel (utan ventil)
  • Gjuten liter gradering
  • Aluminiumburkstöd tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Förslutningstyp Säkert mot manipulation
Färg Genomskinlig
Beskrivning Platssparande jerryburk med tapp
Mått (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Höjd (metrisk) med stängning 335 mm
Inkluderar Glands, tappstoppkran
Längd (metrisk) 335 mm
Material Polypropen
Mun stil S50 tråd
Produkttyp Kompakt Jerry Can och stoppkran set
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 65 mm