Läs mer
Buerkle™ Kompakt Jerry Can och stoppkran set
Produktkod. p-7230567 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Mått (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10058241
Brand: Buerkle™ 04350001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den kompakta jerrycanen& StopCock-setet består av den kompakta jerrycan med glands 5l eller 10 l och tappen StopCock.
Kompakt jerrycan& StopCock set
  • PP, transparent
  • Förseglingssäker stängning
  • Autoklaverbar kapsel (utan ventil)
  • Gjuten liter gradering
  • Aluminiumburkstöd tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Förslutningstyp Säkert mot manipulation
Färg Genomskinlig
Beskrivning Platssparande jerryburk med tapp
Mått (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Höjd (metrisk) med stängning 335 mm
Inkluderar Glands, tappstoppkran
Längd (metrisk) 335 mm
Material Polypropen
Mun stil S50 tråd
Produkttyp Kompakt Jerry Can och stoppkran set
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 65 mm