Läs mer
Buerkle™ Kompakt Jerrican med gängad kontakt
Produktkod. 10757561 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Bredd (metrisk):
65 mm
125 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
10757561 5 L 65 mm Varje
15823954 10 L 125 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10757561 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 04352050
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Olika vätskor kan förvaras och dekanteras på ett litet utrymme. Den kompakta jerrycanen kan även förvaras liggandes på sidan.
  • Med gängad kontakt 3/4 tum.
  • Idealisk som en platsbesparande behållare.
  • Olika vätskor kan förvaras och dekanteras på ett litet utrymme.
  • Den kompakta jerrycanen kan även förvaras liggande på sidan t.ex. i kylskåp. Den är mycket stabil på grund av räfflad struktur och
  • PP, transparent
  • Med manipuleringssäker stängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Säkert mot manipulation
Djup (metriskt) 335 mm
Beskrivning Utrymmesbesparande jerryburk
Mått (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Examen Ja
Höjd (metrisk) med stängning 335 mm
Inkluderar Gängad kontakt 3/4 tum.
Material Polypropen
Produkttyp Jerry Can
Bredd (metrisk) 65 mm