Läs mer
Kern Sohn Compact Laboratory Balance 440
Produktkod. 17371473
Encompass_Preferred
Kapacitet:
60 g
200 g
400 g
600 g
1000 g
4000 g
6000 g
Läsbarhet:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
1 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17371473
Brand: Kern Sohn 44021A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The classic balance ideal for use in the laboratory.
  • Compact size, practical for small spaces
  • Percentage determination: makes it possible to store a given weight value (100 %) and to determine deviations from this target value
  • Protective working cover included with delivery
Specifikationer
Kapacitet 60 g
Läsbarhet 0.001 g
Linjäritet 0.002 g
Repeterbarhet 0.001 g
Typ Compact Precision Balance
Längd (metrisk) Pan 81 mm
Bredd (metrisk) panorering 81 mm
Elektriska krav Universal Mains Adapter
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.