Läs mer
Kern Sohn Compact Laboratory Balance PFB Produktkod.: 17311723
Kern Sohn Compact Laboratory Balance PFB
Produktkod. 17311723
6000 g, 0.1 g
Encompass_Preferred
Kapacitet:
120 g
200 g
300 g
600 g
1200 g
2000 g
3000 g
6000 g
Läsbarhet:
0.001 g
0.01 g
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17311723
Brand: Kern Sohn PFB 60001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Quick-display precision balance with user-friendly concept of operation - now with larger housing for more secure footing.
  • Easy to use: All primary functions have their own key on the keypad
  • Compact size, practical for small spaces
  • Capacity display: A bar graph display lights up to show how much of the weighing range is still available
  • Level indicator and levelling feet for precise levelling of the scale, fitted as standard, to give the most accurate weighing result
Specifikationer
Kapacitet 6000 g
Läsbarhet 0.1 g
Linjäritet 0.3 g
Typ Compact Precision Balance
Längd (metrisk) Pan 190 mm
Bredd (metrisk) panorering 180 mm
Elektriska krav Universal Mains Adapter
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Kern Sohn Compact Laboratory Balance PFB