missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kern Sohn Compact Laboratory Balance PFB

Quick-display precision balance with user-friendly concept of operation - now with larger housing for more secure footing.

Brand:  Kern Sohn PFB 200-3

Encompass_Preferred

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 17361713

  • 4580.07 SEK / Varje

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

  • Easy to use: All primary functions have their own key on the keypad
  • Compact size, practical for small spaces
  • Capacity display: A bar graph display lights up to show how much of the weighing range is still available
  • Level indicator and levelling feet for precise levelling of the scale, fitted as standard, to give the most accurate weighing result
Specifikationer

Specifikationer

200 g
0.005 g
Universal Mains Adapter
0.001 g
Compact Precision Balance
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Kern Sohn Compact Laboratory Balance PFB

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.