Läs mer
Buerkle™ Compact Lever Pump
Produktkod. 31188957 Handla allt Bürkle Produkter
Material:
Polypropylene
Produktkod. 31188957
Brand: Buerkle™ 56130020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Compact, self-priming polypropylene lever pump suitable for light acids and bases. The telescope tube for lever pump is steplessly extendable up to 100 cm, which means it can be used for barrels from 50 to 200 L.
  • Polypropylene, seals made of NBR
  • Pump capacity up to about 500 ml per stroke
  • Discharge tube can be rotated 360°
  • With integrated barrel screw connection for G2 in. thread
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 500 mL/stroke
Pumpslangens längd 100 cm
Motståndsegenskaper Alkalis, Detergent, Weak Acid
Typ Hand Pump
Material Polypropylene
Anslutningstyp G 2 in.