Läs mer
Brady™ Kompakta lockout-hänglås
Produktkod. 15621127 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Produktkod. Färg
15621127 Rött
1 options
Produktkod. 15621127 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 814116
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Brady Kompakta säkerhetshänglås är en lättviktsserie av hänglås lämpliga för energiisoleringsprogram.
  • De komplimenterar Brady Säkerhetshänglås och har samma funktioner
  • Unik cylinder är isolerad för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in och är 5-stifts precisionsbearbetad för mer unika nyckelsnitt och bättre manipuleringsmotstånd
  • Reservat, paracentriskt nyckelspår ger optimal säkerhet och den speciella designen förhindrar att nyckeln släpps tills hänglåsbygeln stängs
  • Lås är kompakta och lätta och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
  • Deras icke-ledande, icke-gnistgivande kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
  • 1 nyckel medföljer varje lås
  • Nyckelhållning (Nyckeln ’släpps inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd)
  • Anpassad nyckling och kartläggning är tillgänglig
Specifikationer
Alternativt artikelnummer 814116
Färg Rött
Djup (metriskt) 16 mm
Höjd (metrisk) 64 mm
Höjd (metrisk) bygel 25.4 mm
Bredd (metrisk) 32 mm
Material (kropp) Förstärkt Nylon
Material (bygel) Aluminium