Läs mer
Nabertherm™ Economy Muffle Furnace 1100° C Med LE 1/11, klaffdörr och styrenhet R7
Produktkod. 15521062 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
6 l
14 l
24 l
Mått (D x B x H) Inredning:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Mått (L x B x H) Exteriör:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (D x B x H) Inredning Mått (L x B x H) Exteriör unitSize
15521062 1 l 115 x 690 x 110 mm 280 x 290 x 430 mm Varje
15539572 14 l 300 x 220 x 220 mm 535 x 440 x 540 mm Varje
17298480 24 l 330 x 260 x 285 mm 570 x 490 x 585 mm -
15529572 2 l 100 x 180 x 110 mm 385 x 330 x 430 mm Varje
15531062 6 l 200 x 170 x 170 mm 435 x 390 x 490 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15521062 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer LE013K17N1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Med sitt övertygande pris/prestanda-förhållande och de snabba uppvärmningshastigheterna är dessa kompakta muffelugnar perfekta för många tillämpningar i laboratoriet.
  • Använd endast fibermaterial som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Uppvärmning från två sidor från värmeelement skyddade i kvartsglasrör
  • Underhållsvänligt byte av värmeelement och isolering
  • Justerbart luftintag integrerat i dörren
  • Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
  • Kompakta mått och låg vikt
  • Korta leveranstider för standardugnar och reservdelar
Ytterligare utrustning:
  • Skorsten, skorsten med fläkt eller katalysator
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Typ Ugn
Stil Klaffdörr
Temperaturkontroll R7
Mått (D x B x H) Inredning 115 x 690 x 110 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 280 x 290 x 430 mm
Vikt (metrisk) 10 kg
Elektriska krav Enfas