Läs mer
Nabertherm™ Economy Muffle Furnace 1100° C Med LE 1/11, klaffdörr och styrenhet R7
Handla allt Nabertherm ProdukterBeskrivning
- Använd endast fibermaterial som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
- Uppvärmning från två sidor från värmeelement skyddade i kvartsglasrör
- Underhållsvänligt byte av värmeelement och isolering
- Justerbart luftintag integrerat i dörren
- Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
- Kompakta mått och låg vikt
- Korta leveranstider för standardugnar och reservdelar
Ytterligare utrustning:
- Skorsten, skorsten med fläkt eller katalysator
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Typ | Ugn |
| Stil | Klaffdörr |
| Temperaturkontroll | R7 |
| Mått (D x B x H) Inredning | 100 x 180 x 110 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 385 x 330 x 430 mm |
| Vikt (metrisk) | 10 kg |
| Elektriska krav | Enfas |