Läs mer
Nabertherm™ Economy Muffle Furnace 1100° C Med LE 1/11, klaffdörr och styrenhet R7
Produktkod. 15539572 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
6 l
14 l
24 L
Mått (D x B x H) Inredning:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Mått (L x B x H) Exteriör:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15539572
Brand: Nabertherm™ LE142K17N1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Med sitt övertygande pris/prestanda-förhållande och de snabba uppvärmningshastigheterna är dessa kompakta muffelugnar perfekta för många tillämpningar i laboratoriet.
  • Only use fiber materials not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Heating from two sides from heating elements protected in quartz glass tubes
  • Maintenance-friendly replacement of heating elements and insulation
  • Adjustable air inlet integrated in door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Compact dimensions and light weight
  • Short delivery times for standard furnaces and spare parts
Additional equipment:
  • Chimney, chimney with fan or catalytic converter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 14 l
Temperatur (metrisk) 1100°C
Typ Furnace
Stil Flap door
Temperaturkontroll R7
Mått (D x B x H) Inredning 300 x 220 x 220 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 535 x 440 x 540 mm
Elektriska krav 1-phase