Läs mer
Nabertherm™ Economy Muffle Furnace 1100° C Med LE 1/11, klaffdörr och styrenhet R7
Produktkod. p-7160779 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
6 L
14 L
24 L
Mått (D x B x H) Inredning:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Mått (L x B x H) Exteriör:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15521062
Brand: Nabertherm™ LE013K17N1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med sitt övertygande pris/prestanda-förhållande och de snabba uppvärmningshastigheterna är dessa kompakta muffelugnar perfekta för många tillämpningar i laboratoriet.
  • Använd endast fibermaterial som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Uppvärmning från två sidor från värmeelement skyddade i kvartsglasrör
  • Underhållsvänligt byte av värmeelement och isolering
  • Justerbart luftintag integrerat i dörren
  • Frånluftsutlopp i bakre väggen av ugnen
  • Kompakta mått och låg vikt
  • Korta leveranstider för standardugnar och reservdelar
Ytterligare utrustning:
  • Skorsten, skorsten med fläkt eller katalysator
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Typ Ugn
Stil Klaffdörr
Temperaturkontroll R7
Mått (D x B x H) Inredning 115 x 690 x 110 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 280 x 290 x 430 mm
Vikt (metrisk) 10 kg
Elektriska krav Enfas