Läs mer
Digi-Sense Kompakt PFA-belagd termoelementsond, jordad d
Produktkod. 11889652 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
-200 °C till +204 °C
-200 °C till +232 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperatur (metrisk) Förpackningsstorlek
11889652 -200 °C till +204 °C Varje
11859652 -200 °C till +232 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11889652 Leverantör Digi-Sense Leverantörsnummer 0844114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00 SEK
    611.02 SEK / Paket med 1
    Save 130.98 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
The Compact PFA-Coated Thermocouple Probe är en generell sond med PFA-beläggning utformad för användning med frätande kemikalier och starka syror.
  • Svarstid: 2 sekunder eller mer.
  • Sonden levereras med PVC-handtag.
  • Sondhandtagen har en dragavlastningsfjäder som skyddar kabelanslutningen mot skador på grund av upprepad böjning och ryckning.
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakter:
    • Typ J: Svart
    • Typ K: Gul
    • Typ T: Blå
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Obs : temperaturintervallet är endast för sondens spets.
    • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
    • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
    • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
    • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
    • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Noggrannhet ±3,6 °F (± 2,0 °C), eller± 0,4 % av avläsning över 32 °F (0 °C); ±0,8 % av avläsningen under 32 °F (0 °C)
Analystid ≥2 sek.
Certifikat och efterlevnad ANSI
Temperatur (metrisk) -200 °C till +204 °C
Typ Termoelementsond
För användning med (applikation) Frätande kemikalier och starka syror
Stil Typ T
Temperatur (engelska) -328 °F till +399,2 °F
Längd (engelska) 4,5 tum.
Längd (metrisk) 11.4 cm