Läs mer
Macherey-Nagel™ Kompakt fotometer PF-12 Plus
Produktkod. 15308541 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Produkttyp:
Fotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15308541 Fotometer Varje
1 options
Produktkod. 15308541 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 919250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14503.18 SEK
    13909.91 SEK / Paket med 1
    Save 593.27 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För användning i labbarbete och bestämning av korrigeringsvärden. Macherey Nagel Kompakt fotometer PF-12 Plus är okänslig för externt ljus och gör mätningen enkel.
  • Filterfotometer med mikroprocessorkontroll, självtest och autokalibrering
  • Optik: Automatiskt filterhjul med 7 störningsfilter
  • Våglängdsnoggrannhet: ±2nm, bandbredd vid halv transmission 10-12nm
  • Fotometrisk noggrannhet:± 1 %
  • Display: Bakgrundsbelyst grafisk display, 64 x 128 pixlar
  • Resultat i respektive enhet, datum, tid, provnummer, provplats och spädning
  • Drift: Testval via testnummer eller parameterlistor 12 språk (de, en, fr, es, it, nl, hu, pl, pt, cz, id, si)
  • Kvalitetskontroll: Med NANOCONTROL NANCHECK
  • Gränssnitt: USB 2.0
  • Uppdatering: Via Internet/PC; gratis
  • Driftområde: 0 - 50 °C, upp till 90 % relativ luftfuktighet
  • Hus: Vattentät, IP 68
Certifikat
CE-märkning
Uppfyllande
2006/95/EG - Lågspänningsdirektiv, 2004/108/EG - EMC-direktiv
Garanti
2 år
Specifikationer
Produkttyp Fotometer
Visningstyp Bakgrundsbelyst grafisk skärm, 64 x 128 pixlar
Noggrannhet Fotometrisk noggrannhet:± 1 %
Ljuskälla Volfram lampa
Räckvidd ±3 E
Våglängd 345/436/470/540/585/620/690nm plus 1 fack för ytterligare filter
Vikt (metrisk) 0.7 kg