Läs mer
Cole Parmer™ HDPE, kompakt rektangulär flaska
Produktkod. 15638905 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15638905 4 L Varje
1 options
Produktkod. 15638905 Leverantör Cole Parmer™ Leverantörsnummer 0606112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00 SEK
    228.51 SEK / Paket med 1
    Save 25.49 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
HDPE, kompakt rektangulär flaska
  • Stapelbar.
  • Tunn profil.
  • Konstruktion av högdensitetspolyeten.
  • FDA-kompatibel.
  • Keps medföljer.
  • Snabbservicekranar som tillval.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Kapacitet (metrisk) 4 L
Stängningsstorlek 38 mm
Förslutningstyp Lock
Djup (engelska) 2 3/4 tum.
Höjd (engelska) 14 tum
Material HDPE
Produkttyp Rektangulär flaska
Bredd (engelska) 9 tum