Läs mer
Grant Instruments™ Justerbar vinkelplattformsvipp
Produktkod. 15211176
Hastighetsintervall:
1 till 99 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15211176
Brand: Grant Instruments™ PMR100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platformvippa med stor kapacitet, justerbar vinkel och hastighet, ger mjuk eller intensiv gungning från sida till sida för optimal blandning av prover. Lämplig för användning i kylrum eller inkubatorer med omgivande driftstemperaturområde +4 C ºtill 40 ºC.
  • Lutningsvinkelområde, justerbart upp till 10º
  • Lastar upp till 5 kg
  • Variabel hastighet: 1 till 99 svängningar per minut
  • Kontinuerlig eller tidsinställd drift, med automatisk avstängning
  • Slät, halkfri matta levereras som standard
  • Kompakt, robust konstruktion med låg profil och litet fotavtryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 0 till 10°
Bärande kapacitet (metrisk) 5 kg
Hastighetsintervall 1 till 99 rpm
Spänning 120/230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Höjd (metrisk) 250 mm
Längd (metrisk) 480 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Plattform stil Justerbar lutning
Timerintervall 1 min. till 99:59 timmar.